Wichtige Dokumente
142352
4-Cyanopyridin-N-oxid
96%
Synonym(e):
Isonicotinonitril-1-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
223-225 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M NH4OH: soluble 5 mg/mL, clear, colorless (methanol)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
[O-][n+]1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
InChIKey
QNCSFBSIWVBTHE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?