Wichtige Dokumente
134775
2-Acetonaphthon
99%
Synonym(e):
2-Acetyl-naphthalin, Methyl-2-naphthylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
300-301 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
InChIKey
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
168 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?