Wichtige Dokumente
133361
2-Naphthalinsulfonylchlorid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
147.7 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
133361-25G | 4061838729477 |
133361-5G | 4061838729484 |