Wichtige Dokumente
131784
Sebacoylchlorid
technical grade, 92%
Synonym(e):
Sebacylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
92%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5-−3 °C (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChIKey
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131784-50G | 4061838728579 |
131784-250G | 4061838728555 |
131784-500G | 4061838728562 |