Wichtige Dokumente
131261
Nonanenitril
98%
Synonym(e):
Nonansäurenitril, Pelargononitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
InChIKey
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?