Wichtige Dokumente
131067
4-Hydroxy-1-naphthaldehyd
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOC10H7CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
179-182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Oc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,13H
InChIKey
LORPDGZOLAPNHP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde was used in the preparation of racemic 1- and 2-naphthol analogues of tyrosine, 2-amino-3-(4-hydroxy-1-naphthyl)propanoic acid hydrochloride and 2-amino-3-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid hydrobromide.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Syntheses of 1-and 2-naphthol analogs of DL-tyrosine. Potential fluorescent probes of peptide structure and dynamics in complex environments.
Vela MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(9), 2913-2918 (1990)