Wichtige Dokumente
124583
Diethylazelat
technical grade, 90%
Synonym(e):
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−15.8 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?