Wichtige Dokumente
118192
Rhodanin
97%
Synonym(e):
2-Thioxo-4-thiazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 2.5%, clear (yellow-green to orange-brown)
SMILES String
O=C1CSC(=S)N1
InChI
1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
InChIKey
KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?