117617
Triptycen
98%
Synonym(e):
9,10-o-Benzeno-9,10-dihydroanthracen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
252-254 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2C3c4ccccc4C(c2c1)c5ccccc35
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-14-13(7-1)19-15-9-3-5-11-17(15)20(14)18-12-6-4-10-16(18)19/h1-12,19-20H
InChIKey
NGDCLPXRKSWRPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable