Wichtige Dokumente
T82600
Triphenylen
98%
Synonym(e):
9,10-Benzophenanthren
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
438 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
195-198 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 265 nm; λem 372 nm in cyclohexane
SMILES String
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
InChIKey
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?