Wichtige Dokumente
109258
Methylpropionat
99%
Synonym(e):
Methyl propanoate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
876 °F
Expl.-Gr.
13 %
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 16 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?