Merck
10838
Sigma-Aldrich
Siliconöl AP 100
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonym(e):
Polyphenylmethylsiloxan
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Brechungsindex
n20/D 1.502
Viskosität
~100 mPa.s, neat(25 °C)
Dichte
1.060-1.070 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Silikonöl (AP 100), auch als Polyphenylmethylsiloxan (PPMS) bekannt, ist eine hochviskose Silikon-Verbindung, die mithilfe des anionischen Polymerisationsprozesses hergestellt werden kann. Es besitzt eine Polydispersität von 1,04, eine Glasübergangstemperatur (Tg) von -50 °C und eine Oberflächenspannung von 27 nN/m.
Anwendung
Silikonöl (AP 100) kann möglicherweise als Bindemittel in mit Tyrosinase modifizierten Kohlepasteelektroden für die Anwendung in Biosensoren eingesetzt werden. Es bildet sich eine dünne Schicht, die die Mikroextraktion von in Muttermilch befindlichen Wirkstoffen vereinfacht.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Besonders gute Thermostabilität (−30 bis +350 °C)
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
250 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Experimental measurement of forces and energies associated with capillary rise in a vertical tube
Extrand CW and Moon SI
Journal of Colloid and Interface Science, 407, 488-492 (2013)
Liquid-phase microextraction of drugs from human breast milk
Bjorhovde A, et al.
Analytica Chimica Acta, 491(3), 151-161 (2003)
Influence of casting solvent on phenyl ordering at the surface of spin cast polymer thin films
Myers JN, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 423, 60-66 (2014)
Improved selective electrocatalytic oxidation of phenols by tyrosinase-based carbon paste electrode biosensor
Rogers KR, et al.
Electrochimica Acta, 45, 4373-4379 (2000)
Gema Flores et al.
Journal of chromatography. A, 1153(1-2), 29-35 (2007-02-20)
A method based on the use of absorbents as packing materials in the interface of the direct coupling between reversed phase liquid chromatography and gas chromatography (RPLC-GC) is proposed. To that end, a comparative study on different adsorbents and absorbents