MilliporeSigma
Medios RPMI 1640
Medios RPMI 1640
Los medios RPMI 1640, que deben su nombre al instituto Roswell Park, donde fueron desarrollados por Moore y cols., están optimizados para cultivar tipos de células no adherentes, como los linfocitos y otras células sanguíneas. El RPMI 1640 es una disolución salina equilibrada (BSS) basada en la serie de medios RPMI 1630. Utiliza un sistema amortiguador de bicarbonatos para mantener un pH neutro y su contenido de aminoácidos y vitaminas está alterado con respecto a los medios RPMI 1630. Los medios RPMI 1640 carecen de las proteínas, lípidos o factores de crecimiento que algunas líneas celulares necesitan para crecer y proliferar, y puede ser necesario enriquecerlos consuero bovino fetal(FBS).
¿Para qué se utilizan los medios RPMI?
El RPMI 1640 se ha utilizado tradicionalmente para el crecimiento de linfocitos humanos y la expansión sin suero de células linfoides humanas. Cuando se enriquece adecuadamente, el RPMI 1640 ha demostrado una gran aplicabilidad para el cultivo de muchos tipos de células de mamífero: células sanguíneas, como los monocitos y los linfocitos humanos frescos, y células cancerosas, como las líneas celulares HeLa y Jurkat. Su versatilidad también lo convierte en un medio basal adecuado para el cultivo celular en el laboratorio y para diversas aplicaciones experimentales, como el desarrollo de vacunas, el descubrimiento de medicamentos y las citoterapias.
RPMI 1640 frente a DMEM
El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) y el RPMI son dos medios de cultivo de mamífero comúnmente utilizados, pero tienen varias diferencias clave. El medio RPMI 1640 es el único medio que contiene el agente reductor glutatión y elevadas concentraciones de vitaminas y colina. También contiene vitamina B12, biotina y PABA, que no se encuentran en el DMEM. 
Otra distinción entre los dos medios es que están formulados para diferentes tipos de cultivo celular. El DMEM se utiliza para cultivar células adherentes, que crecen en superficies como plástico o vidrio, mientras que el RPMI 1640 se utiliza para cultivar células de mamífero en cultivos en suspensión.