HPLC de moléculas pequeñas
Análisis de moléculas pequeñas
Por molécula pequeña se entienden los compuestos de bajo peso molecular (normalmente inferior a 900 dalton). Algunos ejemplos comunes de moléculas pequeñas son los aminoácidos, los lípidos, los azúcares, los ácidos grasos, los alcaloides, y otros.
Se dispone de diferentes métodos para la separación de moléculas pequeñas, entre ellos: la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), la cromatografía de líquidos (LC), la cromatografía de gases (GC), la cromatografía en capa fina (TLC) y la electroforesis capilar (CE). Además, las opciones para su identificación abarcan la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) o la espectrometría de masas (MS). La cromatografía de líquidos acoplada a la espectrometría de masas (LC-MS) se ha convertido en los últimos años en una técnica clave para la identificación de moléculas pequeñas.
La obtención de los mejores resultados posibles en el análisis mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), UHPLC o LC-MS de moléculas pequeñas depende de la selección de la fase estacionaria más adecuada y de las condiciones de la fase móvil . La composición química del analito es fundamental para seleccionar la composición química más adecuada de la columna. Otros aspectos como la velocidad, la matriz de la muestra y el número de compuestos definen el material base más adecuado para la fase estacionaria.
Encuentre cromatogramas
Artículos técnicos relacionados
- Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
- Review the effects of efficiency (plate number), retention, and selectivity factors on HPLC resolution. See how factors relate to particle and column characteristics via the HPLC resolution equation.
- Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.
- Various measures and options for maximized LC-MS sensitivity and low limit of detection (LOD) are shown on this page. Each and every tip avoids contaminations causing signal suppression, adduct formation, elevated background noise and increased spectrum complexity.
- This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
- Ver todo (185)
Protocolos relacionados
- HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
- Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
- Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
- Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
- Separation of Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance); Acetylsalicylic acid, purum, ≥99.0% (HPLC)
- Ver todo (182)
Encuentre más artículos y protocolos
HPLC de moléculas pequeñas
El análisis de moléculas pequeñas mediante HPLC suele realizarse más a menudo en el modo de separación de fase reversa. Para la separación de compuestos polares, la cromatografía de interacción hidrófila (HILIC) y la cromatografía en fase normal son también adecuadas, siendo la HILIC el método preferido. Para la separación de compuestos iónicos, pueden utilizarse los modos de separación de intercambio iónico y para los aniones o los cationes inorgánicos, también la cromatografía iónica.
La columna de HPLC puede estar rellena de partículas de sílice totalmente porosas, de partículas de sílice superficialmente porosas o de partículas poliméricas, o puede consistir en una varilla de sílice monolítica como fase estacionaria. Además, se utilizan óxido de aluminio, partículas de circonio y partículas de carbón. El tamaño de poro típico del material de fase estacionaria para la separación de moléculas pequeñas oscila entre 60 Å y 160 Å. Para la HPLC, el tamaño de partícula típico de la fase estacionaria oscila entre 3 µm y 5 µm, para la UHPLC se utilizan tamaños de partícula más pequeños, normalmente de 2 µm o inferiores. Pueden fijarse diferentes selectividades (modificaciones) de columna a la fase estacionaria. Una cadena alquilo de C18 es la composición química de columna más utilizada en cromatografía de fase reversa (RP). No obstante, otras modificaciones, como C30, C8, fenilo, pentafluorofenilo y una amplia gama de modificaciones más polares, así como modificaciones con propiedades de intercambio iónico o quirales, permiten la separación de casi todos los compuestos solubles en líquidos. La fase móvil para RP-HPLC consiste normalmente en una disolución amortiguadora o agua y disolventes orgánicos miscibles en agua como el acetonitrilo o el metanol.
Preparación de la muestra para HPLC
Las muestras complejas y ricas en matriz, como alimentos sólidos y líquidos, cosméticos, muestras biológicas y formulaciones farmacéuticas ricas en matriz (cremas o jarabes) requieren protocolos de preparación de muestras eficaces para eliminar los componentes no deseados y extraer selectivamente el analito de interés. Esto es fundamental si se utiliza una fase estacionaria con tamaños de partícula muy pequeños, como en la UHPLC, donde se utilizan partículas de 2 µm o menores. Los métodos habituales de preparación de muestras son la extracción líquido-líquido, la extracción en fase sólida (SPE) y, para las muestras biológicas, también la precipitación de proteínas además de la filtración. Además de la elución selectiva del compuesto deseado y la preconcentración, el objetivo principal de la preparación de la muestra es proteger la fase estacionaria de la HPLC de la obstrucción causada por la matriz de la muestra. Las columnas de HPLC compuestas de sílice monolítica pueden tolerar mejor la matriz y requieren mucha menor preparación de la muestra que las columnas de partículas.
Derivatización
Para algunas moléculas se requiere derivatización, ya sea antes (precolumna) o después (poscolumna) de la separación mediante HPLC. La derivatización convierte las moléculas en sus derivados para una mejor sensibilidad o retención cromatográfica en la HPLC. Para la derivatización requerida se utilizan reactivos químicos con propiedades físicas y químicas deseables.
Destacados
Calcule el ahorro en tiempo de ejecución y consumo de disolvente al transferir el método de HPLC a UHPLC.