PHL86266
Ganodermanontriol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
26-Hydroxyganodermanondiol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO)([H])C1(C)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-19(8-11-25(33)30(7,34)18-31)20-12-16-29(6)22-9-10-23-26(2,3)24(32)14-15-27(23,4)21(22)13-17-28(20,29)5/h9,13,19-20,23,25,31,33-34H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20-,23+,25+,27-,28-,29+,30?/m1/s1
InChI key
KASALCUNLBTNAA-VIKWRQSJSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)