PHL82598
7-O-Methylwogonin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4-chromenone, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 7,8-Dimethoxynorwogonin, Moslosooflavone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-12(19)15-11(18)8-13(10-6-4-3-5-7-10)22-17(15)16(14)21-2/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
IHLSBQVBFDTNTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)