Documentos clave
713-1027
Proteins, mixture
application for HPLC
Sinónimos:
Proteins, mixture
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: TSKgel Ether-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (808641)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descripción
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)