Documentos clave
55283-U
Supelco
Supel QuE
PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
agency
AOAC® 2007.01
composition
Discovery® DSC-18, 400 mg
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean PSA, 400 mg
packaging
pk of 50
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
12 mL , Greiner Cat. No. 163270
application(s)
food and beverages
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
M Picot Groz et al.
The Science of the total environment, 493, 162-169 (2014-06-20)
The UV filters and musk fragrances have come into focus because these compounds are contained and increasingly used not only in sunscreen products but also in many products of daily use, such as cosmetics, skin creams, plastics or varnish. In
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been