SML3450
PA-8
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-5,8-dihydro-5-[3-methoxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7(3H,6H)-dione, PA 8
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)