SML2619
THZ531
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-N-[4-[[(3R)-3-[[5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (R,E)-N-(4-(3-((5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)piperidine-1-carbonyl)phenyl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, THZ 531, THZ-5-31-1, THZ-531
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C/C=C/C(NC1=CC=C(C=C1)C(N2CCC[C@H](C2)NC3=NC(C4=CNC5=C4C=CC=C5)=C(C=N3)Cl)=O)=O)C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)