SML2557
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
InChI
1S/C13H13BrN4O/c14-10-2-4-11(5-3-10)18-13(19)17-8-9-1-6-12(15)16-7-9/h1-7H,8H2,(H2,15,16)(H2,17,18,19)
InChI key
NNDXEGUWCFIHTD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)