Documentos clave
CCW903
Millipore
Placas agar para recuento en placa
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar Standard Methods, Agar de extracto de levadura triptona glucosa, Agar de peptona de caseína-glucosa-extracto de levadura, Agar para recuento de aerobios en placa, PCA
About This Item
UNSPSC Code:
41171606
agency
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Quality Level
form
solid
shelf life
3.5 mo. at 2‑14 °C (Expiry date on the label)
feature
ready-to-use
composition
agar, 15.0 g/L
casein, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
packaging
box of 20 plates
storage condition
(Store dry and tightly closed)
parameter
21 mL filling volume
plate diam.
9 mm
color
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
nonselective for
General description
La formulación del agar para recuento en placa se modifica para no tener que agregar leche. La nueva composición permite el crecimiento de la mayoría de los microorganismos sin más añadidos. La formulación del medio es equivalente a la descrita en los ‘Standard Methods for the Examination of Dairy products’, el agar de triptona glucosa con extracto de levadura de la USP‘, el Deutsche Landswirtchaft y el agar para recuento en placa de APHA, ISO y AOAC’ ‘’′. Este es el medio de elección para el recuento en placa de cualquier tipo de muestra.
Application
El agar para recuento en placa es adecuado para el recuento de aerobios en placa por el método de inoculación en superficie (agar para recuento en placa convencional).
Components
  • 1 caja con 2 envases de 10 placas/envase
  • Celofán individual
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)