MilliporeSigma
ARK2215
SAFC
25% HCL/Sulphuric
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
HCl/Sulfuric Acid solution
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12352301
Quality Level
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)