79291
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylaminosulfonyl]-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylsulfamoyl]-7-(2-aminoethylamino)benzofurazan, 7-[(2-Aminoethyl)amino]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, DAABD-AE
About This Item
Productos recomendados
grade
for HPLC derivatization
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
quality
LiChropur™
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCNS(=O)(=O)c1ccc(NCCN)c2nonc12
InChI
1S/C12H20N6O3S/c1-18(2)8-7-15-22(19,20)10-4-3-9(14-6-5-13)11-12(10)17-21-16-11/h3-4,14-15H,5-8,13H2,1-2H3
InChI key
QKTBJERNSIEPPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?