Documentos clave
MABN122
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Robo2, clon 4C6.1
clone 4C6.1, from mouse
Sinónimos:
Roundabout homolog 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4C6.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROBO2(6092)
General description
El Roundabout homólogo 2 (Robo2) es un receptor de SLIT2, y probablemente SLIT1, que se cree que contribuyen a guiar la migración celular, incluida la navegación axonal del tubo neural y la proyección de los axones durante el desarrollo neuronal. El reflujo vesicoureteral tipo 2 (VUR2) se ha atribuido a defectos en Robo2.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el dominio citoplásmico de Robo2
Immunogen
Epítopo: Dominio citoplásmico
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al dominio citoplásmico de Robo2 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el Robo2 en el cerebro de rata (hipotálamo) y el tejido cerebral humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del Roundabout homólogo 1 utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-Robo2, clon 4C6.1, validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de células madre neuronales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó el Robo2 en 200 µg de lisado de células madre neuronales de ratón.
Target description
~170 kDa observados. El peso molecular calculado es de 150 kDa, sin embargo, se ha demostrado el Robo2 como una banda de ~170 kDa en inmunotransferencias Western debido a una gran glucosilación. (Fricke, C., et al. (2001). Science. 292:(5516):507-510).
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células madre neuronales de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c