Key Documents
EZFITH0LD6
Millipore
Sistema de filtración EZ-Fit®
6-place, for rubber stopper tulip
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El diseño exclusivo del sistema de filtración EZ-Fit® optimiza la secuencia de trabajo y el mantenimiento, y reduce el riesgo de contaminación. Diferentes cabezales de filtración se adaptan a unidades de filtración reutilizables y desechables. Su baja altura hace que sea más cómodo de utilizar en las campanas de flujo laminar. El sistema de filtración EZ-Fit® evita la formación de biopelículas porque cada uno de sus componentes puede retirarse para una limpieza y esterilización en autoclave fáciles.
Application
El distribuidor EZ-Fit® es un colector de filtración utilizado para filtraciones universales de laboratorio. Permite la filtración simultánea de seis muestras problema. El distribuidor se puede utilizar con unidades de filtración EZ-Fit®, sistema de filtración Microfil®, un indicador 55-Monitor Plus y embudos estándar de vidrio o acero inoxidable.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional