Key Documents
6.17945
Supelco
Sulfato de cinc heptahidratado
GR
Sinónimos:
Zinc sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
ZnSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
287.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L