Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

1.93505

Supelco

Hidróxido de potasio

flakes, EMPLURA®

Sinónimos:

Potasa cáustica

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Fórmula lineal:
KOH
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352320

vapor pressure

1 mmHg ( 719 °C)

product line

EMPLURA®

form

flakes

mp

361 °C (lit.)

storage temp.

room temp

SMILES string

[OH-].[K+]

InChI

1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1

InChI key

KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Packaging

1.93505.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93505.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93505.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1

Legal Information

EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

pictograms

CorrosionExclamation mark

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A

Storage Class

8A - Combustible corrosive hazardous materials

wgk_germany

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico