Key Documents
07-677-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys56)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone H3 K56ac
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys56)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La histona H3 es una de las cinco principales proteínas histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La acetilación de la histona H3 se produce en varias posiciones diferentes de la lisina de la cola de la histona y es realizada por una familia de enzimas conocidas como histona acetil transferasas (HAT).
Specificity
Este anticuerpo reconoce la histona H3 acetilada en la Lys56.
Immunogen
Epítopo: Lys56 acetilada
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente a la histona H3 humana acetilada en la Lys56.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos (dot blot) (especificidad): Un lote representativo detectó la acetil-histona H3 (Lys56) en una matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H3 Absurance (Nº de ref. 16-667).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: Un lote representativo produjo inmunoprecipitación de la histona H3 acetilada (Lys56) de células HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-acetil-histona H3 (Lys56) es un anticuerpo dirigido contra la proteína acetil-histona H3 (Lys56), validado para utilizar en WB e ChIP.
Subcategoría de investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de HeLa, extracto ácido de HeLa tratadas con butirato de sodio, extracto ácido de HeLa tratadas con Colcemid, histona H3 recombinante, histona H4 recombinante e histona H2A recombinante.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:405 de este anticuerpo detectó acetil-histona H3 (Lys56 ) en extracto ácido de HeLa tratadas con butirato de sodio.
Target description
~17  kDa observados
Linkage
Sustituye a: 07-677
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de HeLa, extracto ácido de HeLa tratadas con butirato de sodio, extracto ácido de HeLa tratadas con Colcemid, histona H3 recombinante, histona H4 recombinante e histona H2A recombinante
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Qing Cai et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 7(11) (2021-11-28)
Chromatin remodeling is mediated in part by post-translational acetylation/deacetylation modifications of histones. Histone acetyltransferases (HATs), e.g., members of the GNAT/MYST superfamily, activate gene transcription via promotion of euchromatin formation. Here, we characterized a GNAT family HAT, Spt10 (BbSpt10), in the
Emmanuelle Gouot et al.
Nucleic acids research, 46(15), 7612-7630 (2018-06-16)
CK2 is an essential protein kinase implicated in various cellular processes. In this study, we address a potential role of this kinase in chromatin modulations associated with transcription. We found that CK2 depletion from yeast cells leads to replication-independent increase
Qing Cai et al.
Environmental microbiology, 20(4), 1590-1606 (2018-03-27)
Rpd3 is a class I histone deacetylase that reverses lysine acetylation thus influencing cellular processes and functions. However, its role in fungal insect pathogens has not been explored yet. Here we show that Rpd3-dependent lysine modification and gene expression orchestrate
Ai-Shun Guo et al.
Molecular medicine reports, 14(5), 4613-4621 (2016-10-26)
The present study aimed to investigate the differential expression and clinical significance of histone methyltransferase G9a, histone H3K9me2 and histone H3K9me1 in human brain glioma and adjacent tissue samples. It also aimed to observe the effect and mechanism of BIX‑01294, as
Fabien Moretto et al.
Cell reports, 34(3), 108643-108643 (2021-01-21)
Transcription through noncoding regions of the genome is pervasive. How these transcription events regulate gene expression remains poorly understood. Here, we report that, in S. cerevisiae, the levels of transcription through a noncoding region, IRT2, located upstream in the promoter of