860696P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860696P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-RMWPRCMXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)