860637P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860637P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-LTNFHSIGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
860637P-1MG | 4061835191789 |