840861P
Avanti
18:0-18:1 PA
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); SOPA; PA(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (840861P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 840861P
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,37H,3-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI key
QTWIAVIWKTYOHY-HTNAYUJGSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)