Documentos clave
SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4513/60M
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
thread size
60 mm
manufacturer/tradename
4513/60M
SciLabware
Features and Benefits
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Other Notes
Insert Only
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)