GF64169051
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
NI105840
About This Item
description
polyester insulation
thermocouple wire
form
wire (insulated)
manufacturer/tradename
Goodfellow 641-690-51
insulation thickness
0.004 mm
wire L × diam.
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
General description
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF64169051-1EA | 4061825438948 |