GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
VC007800
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 632-159-62
L
25 mm
O.D.
34.6 mm
wall thickness
1.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |