GF55895158
Tantalum
wire reel, 50m, diameter 0.125mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA005120, Ta
About This Item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
wire
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 558-951-58
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.125 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF55895158-1EA | 4061825395838 |