GF49675269
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 500 × 500 mm, clear
Sinónimos:
AC303076
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 496-752-69
size
500 × 500 mm
thickness
0.76 mm
color
clear
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)