Documentos clave
GF44923080
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 500 mm
Sinónimos:
CY267945
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 449-230-80
L
500 mm
diameter
28 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)