GF40478508
Indium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.03mm, 99.8%
Sinónimos:
Indium, IN000180
About This Item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 404-785-08
resistivity
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF40478508-1EA | 4061825377933 |