Documentos clave
GF23276426
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinónimos:
TI085150
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 232-764-26
L
1 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)