805963
Imidazolium iodide
Sinónimos:
1H-Imidazole hydriodide (1:1), 1H-Imidazole monohydriodide, Greatcell Solar®, Imidazole hydriodide, Imidazole hydroiodide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
Quality Level
form
powder
mp
280 °C
SMILES string
C1=NC=CN1.I
InChI
1S/C3H4N2.HI/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)