MilliporeSigma
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
Sinónimos:
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
162-166 °C
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)