MilliporeSigma
636991
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-dioctylphenylene-1,4-ethynylene)
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
solubility
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Features and Benefits
Conjugated polymer.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Light-Emitting Polymers