635952
N-Boc-3-aminophenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
134-138 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?