588857
3-(Ethoxydimethylsilyl)propylamine
97%
Sinónimos:
(γ-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, (3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl)amine, (3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, 3-(Ethoxydimethylsilyl)-1-propanamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
60 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(C)CCCN
InChI
1S/C7H19NOSi/c1-4-9-10(2,3)7-5-6-8/h4-8H2,1-3H3
InChI key
GLISOBUNKGBQCL-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
136.0 °F - closed cup
flash_point_c
57.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?