579262
3,5-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethoxyphenol trifluoromethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4640 (lit.)
density
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
triflate
SMILES string
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?