525162
Sucrose diacetate hexaisobutyrate
About This Item
Productos recomendados
optical activity
[α]20/D +49°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]2OC(=O)C(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
InChI key
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)