456632
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 1,700-4,500 cP (140 °C)(lit.)
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
viscosity
1,700-4,500 cP(140 °C)(lit.)
saponification value
32‑36 mg KOH/g
transition temp
Tm (DSC) 105 °C (at peak)
solubility
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
InChI key
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?