345490
Zinc p-toluenesulfonate hydrate
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid zinc salt
About This Item
Productos recomendados
grade
for analytical purposes
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
concentration
≤15.7% Zn (EDTA titration)
SMILES string
O.[Zn++].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C7H8O3S.H2O.Zn/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2;/q;;;+2/p-2
InChI key
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?