277819
S-Methyl thiobutanoate
98%
Sinónimos:
S-Methyl thiobutyrate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioester
SMILES string
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?